Tisk…
3-Nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
183440250 183441000
ACRO183440250EA 2050 CZK
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamide 98%
3-Nitrobenzamide
Vzorec: C₇H₆N₂O₃
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 140…144 °C
MDL Number: MFCD00007984
CAS číslo: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %