3-Nitrobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15481.09
A15481.18
A15481.30
A15481.09EA
1070
CZK
A15481.09
A15481.18
A15481.30
3-Nitrobenzamide ≥98%
3-Nitrobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 645-09-0
Molecular Formula: C7H6N2O3
Formula Weight: 166.14
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 777185
Vzorec:
C₇H₆N₂O₃ Bod varu: 310 °C (1013 hPa) Bod tání: 140…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007984 CAS číslo: 645-09-0 EINECS: 211-431-0 |