(±)-3-Methyl-3-hexanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L04625.06
L04625.14
L04625.06EA
2730
CZK
L04625.06
L04625.14
(±)-3-Methyl-3-hexanol ≥99%
(±)-3-Methyl-3-hexanol
Purity: 99%
CAS No.: 597-96-6
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4235
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1719032
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021839
Vzorec:
C₇H₁₆O Bod varu: 143 °C Hustota: 0,823 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021839 CAS číslo: 597-96-6 EINECS: 209-910-4 UN: 1987 ADR: 3,III |