3-Methyl-1-butyne 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H53439.06
H53439.14
H53439.06EA
3610
CZK
H53439.06
H53439.14
3-Methyl-1-butyne 96%
3-Methyl-1-butyne
Purity: 97%
CAS No.: 598-23-2
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.374
Boiling Point: 30°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039853
Vzorec:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Bod varu: 30 °C Bod tání: –90,1 °C Hustota: 0,666 Bod vzplanutí: –30 °C (–22 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00039853 CAS číslo: 598-23-2 EINECS: 209-925-6 UN: 3295 ADR: 3,I |