Tisk…
3-Mercapto-1-hexanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
347560050 347560250
ACRO347560050EA 2250 CZK
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Mercapto-1-hexanol 98%
3-Mercapto-1-hexanol
Vzorec: C₆H₁₄OS
Bod varu: 45 °C (0,001 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
MDL Number: MFCD00792515
CAS číslo: 51755-83-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %