Tisk…
3-Mercapto-1-hexanol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Mercaptohexan-1-ol
B21965.06 B21965.14
B21965.06EA 2040 CZK
B21965.06 B21965.14
3-Mercapto-1-hexanol 96%
3-Mercapto-1-hexanol
Purity: 96% CAS No.: 51755-83-0 Molecular Formula: C6H14OS Formula Weight: 134.24 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1846873 MDL No.: MFCD00792515
Vzorec: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Bod varu: 250 °C
Hustota: 0,974
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792515
CAS číslo: 51755-83-0