Tisk…
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
232742-10G 232742-50G
SIAL232742-10GEA 1820 CZK
SIAL232742-10G SIAL232742-50G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 105…106 °C
MDL Number: MFCD00006259
CAS číslo: 15128-90-2
EINECS: 239-192-8