Tisk…
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
L07074.09 L07074.18
L07074.09EA 3180 CZK
L07074.09 L07074.18
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Purity: 99% CAS No.: 15128-90-2 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 974751
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006259
CAS číslo: 15128-90-2
EINECS: 239-192-8