Tisk…
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 1270 CZK
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
5-Methyl-1-hexyne-3-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 150…156 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,860
Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041606
CAS číslo: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III