Tisk…
3-Hydroxyflavone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18110.03 A18110.06
A18110.03EA 1190 CZK
A18110.03 A18110.06
3-Hydroxyflavone ≥98%
3-Hydroxyflavone
Purity: 98+% CAS No.: 577-85-5 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 15789
Vzorec: C₁₅H₁₀O₃
Bod varu: 411 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,393 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006832
CAS číslo: 577-85-5
EINECS: 209-416-9