Furan-3-boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
359401000
359405000
359400025
ACRO359401000EA
787
CZK
ACRO359401000
ACRO359405000
ACRO359400025
Furan-3-boronic acid 97%
Furan-3-boronic acid
Vzorec:
C₄H₅BO₃ Bod tání: 126…128 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01319007 CAS číslo: 55552-70-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |