Furan-3-boronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
L19834.03
L19834.06
L19834.03EA
2600
CZK
L19834.03
L19834.06
Furan-3-boronic acid ≥97%
Furan-3-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55552-70-0
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Melting Point: 139-144°
Beilstein Reference: 1635653
Vzorec:
C₄H₅BO₃ MW: 111.89 Bod tání: 139…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319007 CAS číslo: 55552-70-0 |