Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Fluor-6-methylbenzenesulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
558583-1G 558583-5G
SIAL558583-1GEA 1180 CZK
SIAL558583-1G SIAL558583-5G
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Bod varu: 155…158 °C (50 mmHg)
MDL Number: MFCD00052958
CAS číslo: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II