Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Fluor-6-methylbenzenesulphonyl chloride
A12641.06 A12641.03
A12641.06EA 4190 CZK
A12641.06 A12641.03
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 445-05-6 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 2643541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00052958
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Bod varu: 130…132 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,43
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052958
CAS číslo: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II