Tisk…
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
B24684.03 B24684.06 B24684.14
B24684.03EA 639 CZK
B24684.03 B24684.06 B24684.14
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98%
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 19415-51-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 MDL No.: MFCD00143458
Vzorec: C₈H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143458
CAS číslo: 19415-51-1