3-Furonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Cyanofuran
L14019.03
L14019.06
L14019.03EA
4260
CZK
L14019.03
L14019.06
3-Furonitrile ≥98%
3-Furonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 30078-65-0
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 507009
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00067042
Vzorec:
C₅H₃NO MW: 93,08 g/mol Bod varu: 150…151 °C Bod tání: 28…30 °C Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067042 CAS číslo: 30078-65-0 UN: 2926 ADR: 4.1,III |