Tisk…
3-Cyano-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
661929-1G 661929-250MG
SIAL661929-1GEA 5190 CZK
SIAL661929-1G SIAL661929-250MG
3-Cyano-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Cyano-5-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
MDL Number: MFCD00673151
CAS číslo: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8