Tisk…
3-Chlorobenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L08349.03 L08349.06
L08349.03EA 1690 CZK
L08349.03 L08349.06
3-Chlorobenzenesulphonamide ≥98%
3-Chlorobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 17260-71-8 Molecular Formula: C6H6ClNO2S Formula Weight: 191.64 Melting Point: 144-148° Beilstein Reference: 2832245
Vzorec: C₆H₆ClNO₂S
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051976
CAS číslo: 17260-71-8