Tisk…
2-Chlor-4-methylbenzen-1-sulfochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Chlor-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-Chloro-p-toluenesulphochloride, 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
554243-1G 554243-5G
SIAL554243-1GEA 2530 CZK
SIAL554243-1G SIAL554243-5G
2-Chlor-4-methylbenzen-1-sulfochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-methylbenzen-1-sulfochlorid
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
MDL Number: MFCD00203987
CAS číslo: 42413-03-6
EINECS: 412-890-1
UN: 3261
ADR: 8,II