2-Chlor-4-methylbenzen-1-sulfochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Chlor-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-Chloro-p-toluenesulphochloride, 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
554243-1G
554243-5G
SIAL554243-1GEA
2530
CZK
SIAL554243-1G
SIAL554243-5G
2-Chlor-4-methylbenzen-1-sulfochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-methylbenzen-1-sulfochlorid
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O₂S MW: 225,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00203987 CAS číslo: 42413-03-6 EINECS: 412-890-1 UN: 3261 ADR: 8,II |