Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
H32038.03 H32038.06
H32038.03EA 1210 CZK
H32038.03 H32038.06
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 115754-20-6 Molecular Formula: C8H4ClF3O2 Formula Weight: 224.57 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD04972755
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972755
CAS číslo: 115754-20-6