Tisk…
3-Bromobenzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B25681.03 B25681.06
B25681.03EA 1080 CZK
B25681.03 B25681.06
3-Bromobenzenesulphonamide ≥97%
3-Bromobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 89599-01-9 Molecular Formula: C6H6BrNO2S Formula Weight: 236.09 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD00084903
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084903
CAS číslo: 89599-01-9