Tisk…
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14293.14 A14293.03
A14293.14EA 4950 CZK
A14293.14 A14293.03
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 23095-05-8 Molecular Formula: C7H6BrClO3S Formula Weight: 285.54 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 3093014 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051768
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,55 g/mol
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051768
CAS číslo: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II