5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26927.06
H26927.03
H26927.06EA
4260
CZK
H26927.06
H26927.03
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 16634-88-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD00130110
Vzorec:
C₇H₄BrNO₄ Bod tání: 125…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130110 CAS číslo: 16634-88-1 |