Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A10137.06 A10137.14 A10137.22
A10137.06EA 1490 CZK
A10137.06 A10137.14 A10137.22
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd ≥98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 5034-74-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2328601
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016593
CAS číslo: 5034-74-2