Tisk…

5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

379570050 379570250
ACRO379570050EA 898 CZK
ACRO379570050 ACRO379570250
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClN₂O₂
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222270
CAS číslo: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR