Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03 H26197.06
H26197.03EA 982 CZK
H26197.03 H26197.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 477535-41-4 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Refractive Index: 1.5110
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059506
CAS číslo: 477535-41-4
EINECS: None