Tisk…
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24729.06 B24729.14
B24729.06EA 1330 CZK
B24729.06 B24729.14
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 2973-78-6 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2205318
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017348
CAS číslo: 2973-78-6