Tisk…
3-Bromo-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
690120-1G 690120-5G
SIAL690120-1GEA 3250 CZK
SIAL690120-1G SIAL690120-5G
3-Bromo-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
MDL Number: MFCD10000951
CAS číslo: 30478-88-7