Tisk…
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07071.03 L07071.06 L07071.14
L07071.03EA 862 CZK
L07071.03 L07071.06 L07071.14
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 16789-84-7 Molecular Formula: C7H4BrNO4 Formula Weight: 246.02 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1213613
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Bod tání: 147…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051833
CAS číslo: 16789-84-7