Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
360800010 360800050
ACRO360800010EA 1230 CZK
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095218
CAS číslo: 185017-72-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %