Tisk…
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26213.06 H26213.14
H26213.06EA 4880 CZK
H26213.06 H26213.14
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 398456-82-1 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Melting Point: 53-57° MDL No.: MFCD08282773
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
MW: 221
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08282773
CAS číslo: 398456-82-1
EINECS: None