Tisk…
3-Aminophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52909.03 H52909.06 H52909.14
H52909.03EA 1340 CZK
H52909.03 H52909.06 H52909.14
3-Aminophenylboronic acid 98%
3-Aminophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 30418-59-8 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD00007755
Vzorec: C₆H₈BNO₂
Bod tání: 138…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007755
CAS číslo: 30418-59-8
EINECS: 250-189-0