Tisk…
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (9-Ethylkarbazol-3-yl)amin
M-Clarity™ quality level = MQ200
A6926-100TAB A6926-50TAB A6926-5TAB
SIALA6926-100TABEA 11680 CZK
SIALA6926-100TAB SIALA6926-50TAB SIALA6926-5TAB
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC), Sigma-Aldrich®
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC)
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004964
CAS číslo: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III