Tisk…
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 9-Ethylcarbazol-3-ylamine, 9-Ethyl-9H-carbazol-3-amine, AEC, 50X, AEC, 3-Amino-9-ethylcarbazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5754-100G A5754-10G A5754-50G
SIALA5754-100GEA 7750 CZK
SIALA5754-100G SIALA5754-10G SIALA5754-50G
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC), Sigma-Aldrich®
3-Amino-9-ethyl carbazole
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂
MW: 210,28 g/mol
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004964
CAS číslo: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III