Tisk…
9-Ethylkarbazol-3-amin 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (9-Ethylkarbazol-3-yl)amin
147870050 147870250 147871000
ACRO147870050EA 1240 CZK
ACRO147870050 ACRO147870250 ACRO147871000
9-Ethylkarbazol-3-amin 90% tech.
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC)
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004964
CAS číslo: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %