Tisk…
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (9-Ethylkarbazol-3-yl)amin
B22529.14 B22529.22
B22529.14EA 2580 CZK
B22529.14 B22529.22
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC) 95%
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC)
Purity: 95% CAS No.: 132-32-1 Molecular Formula: C14H14N2 Formula Weight: 210.28 Odour: Odourless Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00004964
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004964
CAS číslo: 132-32-1
EINECS: 205-055-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III