3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12508.06
A12508.14
A12508.06EA
3570
CZK
A12508.06
A12508.14
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 618-84-8
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 1457935
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182,14 g/mol Bod tání: 214…218 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017025 CAS číslo: 618-84-8 |