Tisk…
3-Amino-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
164267-1G 164267-5G
SIAL164267-1GEA 2430 CZK
SIAL164267-1G SIAL164267-5G
3-Amino-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
MDL Number: MFCD00004113
CAS číslo: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4