3-Amino-2-naphthol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
B24570.03
B24570.06
B24570.14
B24570.03EA
1880
CZK
B24570.03
B24570.06
B24570.14
3-Amino-2-naphthol 97%
3-Amino-2-naphthol
Purity: 97%
CAS No.: 5417-63-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Odour: Odourless
Melting Point: 232-238°
MDL No.: MFCD00004113
Vzorec:
C₁₀H₉NO MW: 159.19 Bod tání: 232…238 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004113 CAS číslo: 5417-63-0 EINECS: 226-519-4 |