Tisk…
3-Amino-2,6-dichloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
H31598.06 H31598.14
H31598.06EA 2130 CZK
H31598.06 H31598.14
3-Amino-2,6-dichloropyridine 97%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 62476-56-6 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD00023417
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 120…124 °C
Hustota: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023417
CAS číslo: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III