Tisk…
Deoxycholát sodný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
89904 89905
PIER89904EA 4970 CZK
PIER89904 PIER89905
Deoxycholát sodný
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414.56
Bod tání: 357…365 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064139
CAS číslo: 302-95-4
EINECS: 206-132-7