Tisk…
3,5-Dinitrobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21865.14 B21865.22
B21865.14EA 2300 CZK
B21865.14 B21865.22
3,5-Dinitrobenzamide ≥98%
3,5-Dinitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 121-81-3 Molecular Formula: C7H5N3O5 Formula Weight: 211.13 Melting Point: 181-183° Merck Reference: 14,6612 MDL No.: MFCD00007985
Vzorec: C₇H₅N₃O₅
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007985
CAS číslo: 121-81-3
EINECS: 204-499-8
Merck Index: 14,6612