Tisk…
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19720.03 L19720.06
L19720.03EA 1370 CZK
L19720.03 L19720.06
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 140480-89-3 Molecular Formula: C6H5F2NO2S Formula Weight: 193.17 Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 5333160
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091379
CAS číslo: 140480-89-3
UN: 3144
ADR: 6.1,I