Tisk…
Methyl-3,5-diaminobenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L10848.09 L10848.18
L10848.09EA 2160 CZK
L10848.09 L10848.18
Methyl-3,5-diaminobenzoate ≥99%
Methyl-3,5-diaminobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 1949-55-9 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Odour: Odourless Melting Point: 131-134° Beilstein Reference: 2363309 MDL No.: MFCD00041433
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041433
CAS číslo: 1949-55-9
EINECS: 000-000-0