Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
519367-1G 519367-5G
SIAL519367-1GEA 0 CZK
SIAL519367-1G SIAL519367-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312,62 g/mol
Bod tání: 36…38 °C
MDL Number: MFCD00014725
CAS číslo: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
UN: 3261
ADR: 8,II