3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10300.03
A10300.06
A10300.03EA
1700
CZK
A10300.03
A10300.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 39234-86-1
Molecular Formula: C8H3ClF6O2S
Formula Weight: 312.61
Melting Point: 34-38°
Beilstein Reference: 3621218
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014725
Vzorec:
C₈H₃ClF₆O₂S Bod tání: 34…38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014725 CAS číslo: 39234-86-1 EINECS: 254-371-0 UN: 3261 ADR: 8,II |