Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
559997-1G 559997-5G
SIAL559997-1GEA 0 CZK
SIAL559997-1G SIAL559997-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₅F₆NO
MW: 257,14 g/mol
MDL Number: MFCD00015511
CAS číslo: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7