3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
559997-1G
559997-5G
SIAL559997-1GEA
0
CZK
SIAL559997-1G
SIAL559997-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₉H₅F₆NO MW: 257,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015511 CAS číslo: 22227-26-5 EINECS: 244-849-7 |