Tisk…
3,4-Dimethylhexane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H53498.06 H53498.14
H53498.06EA 3010 CZK
H53498.06 H53498.14
3,4-Dimethylhexane ≥97%
3,4-Dimethylhexane
Vzorec: C₈H₁₈
Bod varu: 119 °C
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0,72
Bod vzplanutí: 6 °C (43 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039927
CAS číslo: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
UN: 1262
ADR: 3,II