Tisk…
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
377406-1G 377406-5G
SIAL377406-1GEA 2210 CZK
SIAL377406-1G SIAL377406-5G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₆H₆O₄
MW: 142.11
Bod varu: 247
Bod tání: 55
MDL Number: MFCD00101316
CAS číslo: 5222-73-1