Tisk…
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18186.06 A18186.03
A18186.06EA 5940 CZK
A18186.06 A18186.03
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Purity: 98% CAS No.: 5222-73-1 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00101316
Vzorec: C₆H₆O₄
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00101316
CAS číslo: 5222-73-1